Filtres ronds MN 619 de diamtre de 38,5cm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Filtres ronds MN 619 de diamtre de 38,5cm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Filtres ronds MN 619 de diamètre de 38,5cm paquet de 100 pièces 1 * 100 Pce MANA439038 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou