Qualitative filter papers, grade MN 617 wa
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
530018
MANA530018EA 69.5 EUR InStock
MANA530018
Qualitative filter papers, grade MN 617 wa
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
These papers are made hydrophobic (impermeable to water) by impregnation with a silicone. With the aid of these filters, water can be separated from water-immiscible organic solvents in an elegant manner, by means of a simple filtration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité