HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) réactif de silylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
701240.510 701240.650
MANA701240.510EA 55.3 EUR InStock
MANA701240.510 MANA701240.650
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) réactif de silylation, pour dérivatisation GC
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité