N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Attention
701420.101 701420.201
MANA701420.101EA 371 EUR InStock
MANA701420.101 MANA701420.201
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) réactif d'acylation, pour dérivatisation GC
N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA)
Acylation with fluorinated bisacylamides is recommended for alcohols, primary and secondary amines as well as for thiols under mild, neutral conditions.
  • Addition of halogenated carbons enhances detectability by GC-ECD
  • Derivatives are hydrolytical stable
  • Increased sensitivity by adding molecular weight
Formule: C₉H₃F₁₄NO₂
Point d'ébullition: 165…166 °C (760 mm Hg)
Densité: 1.673 g/cm³ (d20°/4°)
Numéro MDL: MFCD00049280
Numéro CAS: 73980-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité