N 20 Capsule bi-mtallique, bleue/argente, trou Silicone bleu transp./recouvrement du PTFE central incolore Duret du joint: 45 sh ore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
N 20 Capsule bi-mtallique, bleue/argente, trou Silicone bleu transp./recouvrement du PTFE central incolore Duret du joint: 45 sh ore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
N 20 Capsule bi-métallique, bleue/argentée, trou Silicone bleu transp./recouvrement du PTFE central incolore Dureté du joint: 45° sh ore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pièces 1 * 100 Pce MANA702341 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou