N 20 Capsule bi-mtallique, bleue/argente, trou Silicone blanc/Polyimid orange Duret du joint: 50 shore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
N 20 Capsule bi-mtallique, bleue/argente, trou Silicone blanc/Polyimid orange Duret du joint: 50 shore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pices 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
N 20 Capsule bi-métallique, bleue/argentée, trou Silicone blanc/Polyimid orange Dureté du joint: 50° shore A Epaisseur: 3 mm paquet de 100 pièces 1 * 100 Pce MANA702404 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou