Combipack consist en 702713: 1,5 mL Flacon capsuler N 11 diamtre extrieur: 11,6 mm, hauteur extrieure: 32 mm transparent, fon d plat, ouverture large, plage d'criture + marquage et 702710: N 11 Capsule PE transparent, trou Silicone blanc/PTFE 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Combipack consist en 702713: 1,5 mL Flacon capsuler N 11 diamtre extrieur: 11,6 mm, hauteur extrieure: 32 mm transparent, fon d plat, ouverture large, plage d'criture + marquage et 702710: N 11 Capsule PE transparent, trou Silicone blanc/PTFE 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Combipack consisté en 702713: 1,5 mL Flacon à capsuler N 11 diamètre extérieur: 11,6 mm, hauteur extérieure: 32 mm transparent, fon d plat, ouverture large, plage d'écriture + marquage et 702710: N 11 Capsule PE transparent, trou Silicone blanc/PTFE 1 * 1.000 Pce MANA702721 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou