Plugs, PE
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702807
MANA702807EA 5 EUR InStock
MANA702807
Plugs, PE
Bouchons Bouchons en plastique
PE plugs with a diaphragm for safe penetration of the needle are used for the shell vials.
  • Easy and quick to seal the vial/closure combination
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité