Anion exchange HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® SAX
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
719469 719600
MANA719469EA 1140 EUR InStock
MANA719469 MANA719600
Anion exchange HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOGEL® SAX
Colonnes pour chromatographie
These columns contain a polymer-based HPLC phase for anion exchange chromatography of biological macromolecules.
  • Strongly basic anion exchanger -N+(CH₃)₃ based on quaternised polyethylene (PEI) gel matrix
  • Eluent in column 0,1 M Na₂SO₄ + 0,2% NaN₃
Recommended applications include purification of peptides, large proteins and oligonucleotides, high capacity for proteins even at pH 10.
The Valco type guard column cartridge is used for analytical Valco column with the guard column holder B (MANA719539).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité