Colonne HPLC EC EC 250/4.6 Nuclosil 100-10 CN-RP longueur : 250 mm, DI : 4,6 mm paquet de 1 pice 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Colonne HPLC EC EC 250/4.6 Nuclosil 100-10 CN-RP longueur : 250 mm, DI : 4,6 mm paquet de 1 pice 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Colonne HPLC EC EC 250/4.6 Nucléosil 100-10 CN-RP longueur : 250 mm, DI : 4,6 mm paquet de 1 pièce 1 * 1 Pce MANA720208.46 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou