EC HPLC column EC 200/4.6 NUCLEOSIL 120-10 C18 length: 200 mm, ID: 4.6 mm 1 * 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
EC HPLC column EC 200/4.6 NUCLEOSIL 120-10 C18 length: 200 mm, ID: 4.6 mm 1 * 1 KIT
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
EC HPLC column EC 200/4.6 NUCLEOSIL 120-10 C18 length: 200 mm, ID: 4.6 mm 1 * 1 KIT MANA720850.46 1 * 1 KIT
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou