HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720996.46 720029.46 720183.46 720989.46 721025.30
MANA720996.46EA 475 EUR InStock
MANA720996.46 MANA720029.46 MANA720183.46 MANA720989.46 MANA721025.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® SB
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® SB is a quaternary ammonium modified silica phase (SAX) for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Anionic phase for ion exchange chromatography
  • Separation mechanism based on strong ion exchange interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Capacity: ~1 meq/g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité