HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
721071.30 721500.40 720194.46 720196.40 720196.46
MANA721071.30EA 153 EUR InStock
MANA721071.30 MANA721500.40 MANA720194.46 MANA720196.40 MANA720196.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® C8 HD
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® C8 HD is an octyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic, weakly polar, endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité