HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 AB
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720305.46 720935.40 720935.46 720936.40 720936.46 721073.30
MANA720305.46EA 565 EUR InStock
MANA720305.46 MANA720935.40 MANA720935.46 MANA720936.40 MANA720936.46 MANA721073.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 AB
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® C18 AB is a specially crosslinked octadecyl modified silica phase for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, endcapped phase with high steric selectivity for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic and steric interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité