HPLC columns, NUCLEOSIL® OH (Diol)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720143.46 721142.30
MANA720143.46EA 452 EUR InStock
MANA720143.46 MANA721142.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® OH (Diol)
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® OH (Diol) is dihydroxypropyl modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophilic, polar phase for NP and RP chromatography
  • Separation mechanism based on polar interactions (hydrogen bonds)
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité