HPLC columns, NUCLEOSIL® N(CH₃)₂
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
720994.46 721158.30
MANA720994.46EA 452 EUR InStock
MANA720994.46 MANA721158.30
HPLC columns, NUCLEOSIL® N(CH₃)₂
Colonnes pour chromatographie
NUCLEOSIL® N(CH₃)₂ is a dimethylamino (DMA) modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Polar and weakly basic anion exchanger
  • Separation mechanism based on polar and ionic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité