HPLC-prcolonne EC 4/3 NUCLEOSIL 100-10 C8 longueur : 4 mm, DI : 3 mm paquet de 3 pices - ncessite le support de prcolonnes Colu mn-Protection-System (rf.718966) - pour les colonnes analytiques 3, 4 ou 4,6 mm ID 1 * 3 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
HPLC-prcolonne EC 4/3 NUCLEOSIL 100-10 C8 longueur : 4 mm, DI : 3 mm paquet de 3 pices - ncessite le support de prcolonnes Colu mn-Protection-System (rf.718966) - pour les colonnes analytiques 3, 4 ou 4,6 mm ID 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HPLC-précolonne EC 4/3 NUCLEOSIL 100-10 C8 longueur : 4 mm, DI : 3 mm paquet de 3 pièces - nécessite le support de précolonnes Colu mn-Protection-System (réf.718966) - pour les colonnes analytiques 3, 4 ou 4,6 mm ID 1 * 3 Pce MANA721182.30 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou