ChromCart HPLC prcolonne CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 longueur: 8mm, DI: 4mm paquet de 3 pices convient pour des colonnes analytiques / cartouches avec DI 4 ou 4,6mm: - Pour les colonnes EC par l'utilisation de ladapteur de Prcolonne EC (REF 721359) - 1 * 3 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
ChromCart HPLC prcolonne CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 longueur: 8mm, DI: 4mm paquet de 3 pices convient pour des colonnes analytiques / cartouches avec DI 4 ou 4,6mm: - Pour les colonnes EC par l'utilisation de ladapteur de Prcolonne EC (REF 721359) - 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ChromCart HPLC précolonne CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 longueur: 8mm, DI: 4mm paquet de 3 pièces convient pour des colonnes analytiques / cartouches avec DI 4 ou 4,6mm: - Pour les colonnes EC par l'utilisation de l`adapteur de Précolonne EC (REF 721359) - 1 * 3 Pce MANA721872.40 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou