Capillary columns, PERMABOND® P-100
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
723890.100
MANA723890.100EA 1510 EUR InStock
MANA723890.100
Capillary columns, PERMABOND® P-100
Colonnes pour chromatographie
Special GC phase for the analysis of petrochemical products.
  • Extra long column with nonpolar dimethylpolysiloxane phase
  • High resolution and sufficient capacity for analysis of complex mixtures of hydrocarbons
  • Maximum temperature for isothermal operation 300 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 320 °C
USP code: G1/G2/G38.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité