Colonne CPG phase Optima 1701 (14% cyanopropylphnyl 86% dimthylpolysiloxane) - diamtre 0.32mm, paisseur de film 1m - longueur 50m - cage de 5 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Colonne CPG phase Optima 1701 (14% cyanopropylphnyl 86% dimthylpolysiloxane) - diamtre 0.32mm, paisseur de film 1m - longueur 50m - cage de 5 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Colonne CPG phase Optima 1701 (14% cyanopropylphényl – 86% diméthylpolysiloxane) - diamètre 0.32mm, épaisseur de film 1µm - longueur 50m - cage de 5 1 * 1 Pce MANA726929.50E 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou