CHROMAFIL Filtres usage unique RC-20/15 MS Type de Membrane: Cellulose rgnre Diamtre des pores: 0,2m, Diamtre de la membran e: 15mm code de couleur haut: jaune / bas: bleu paquet de 800 pices 1 * 800 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIL Filtres usage unique RC-20/15 MS Type de Membrane: Cellulose rgnre Diamtre des pores: 0,2m, Diamtre de la membran e: 15mm code de couleur haut: jaune / bas: bleu paquet de 800 pices 1 * 800 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CHROMAFIL Filtres à usage unique RC-20/15 MS Type de Membrane: Cellulose régénérée Diamètre des pores: 0,2µm, Diamètre de la membran e: 15mm code de couleur haut: jaune / bas: bleu paquet de 800 pièces 1 * 800 Pce MANA729036.800 1 * 800 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou