CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec mlange pour le clean-up compos de : - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamin o - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec pes individuellement et rempli dans des tubes 15 mL pour centr 1 * 50 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec mlange pour le clean-up compos de : - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamin o - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec pes individuellement et rempli dans des tubes 15 mL pour centr 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX Diamino/Carbon/C18 ec mélange pour le clean-up composé de : - 1200 mg MgSO4 - 400 mg CHROMABOND Diamin o - 45 mg CHROMABOND Carbon - 400 mg CHROMABOND C18 ec pesé individuellement et rempli dans des tubes 15 mL pour centr 1 * 50 Pce MANA7300000 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou