Accessories for LLE columns, CHROMABOND® XTR
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730508
MANA730508EA 885 EUR InStock
MANA730508
Accessories for LLE columns, CHROMABOND® XTR
Colonnes pour chromatographie
A variable polypropylene rack is recommended for the liquid-liquid extraction (LLE) with CHROMABOND® XTR columns.
  • For application of up to 24 columns
  • Flow by gravity (no vacuum)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité