SPE columns, acrylamide analysis, CHROMABOND® ABC18
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
730533
MANA730533EA 137 EUR InStock
MANA730533
SPE columns, acrylamide analysis, CHROMABOND® ABC18
Colonnes pour chromatographie
CHROMABOND® ABC18 is a special phase for SPE analysis of acrylamide in food.
  • Special octadecyl phase
  • Additional ion exchange functions
Application: Clean-up of acrylamide from ultra-heated starch-containing food, such as potato chips, french fries, crispbread, and cereals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité