CHROMABOND QuEChERS Mix I (50 mL) mlange d'extraction au citrate, compos de : - 4000 mg MgSO4 - 1000 mg NaCl - 500 mg Na2H citrat e x 1,5 H2O - 1000 mg Na3 citrate x 2 H2O pes individuellement et rempli dans des tubes 50 mL pour centrifugeuse (PE) 1 * 50 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND QuEChERS Mix I (50 mL) mlange d'extraction au citrate, compos de : - 4000 mg MgSO4 - 1000 mg NaCl - 500 mg Na2H citrat e x 1,5 H2O - 1000 mg Na3 citrate x 2 H2O pes individuellement et rempli dans des tubes 50 mL pour centrifugeuse (PE) 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
CHROMABOND QuEChERS Mix I (50 mL) mélange d'extraction au citrate, composé de : - 4000 mg MgSO4 - 1000 mg NaCl - 500 mg Na2H citrat e x 1,5 H2O - 1000 mg Na3 citrate x 2 H2O pesé individuellement et rempli dans des tubes 50 mL pour centrifugeuse (PE) 1 * 50 Pce MANA730970.1 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou