Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Electronic high power crimping tool

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
735700
MANA735700EA 1540 EUR InStock
MANA735700
Electronic high power crimping tool
Pinces à sertir et pinces à dessertir
Electronic high power crimping tool for 11 mm, 13 mm and 20 mm crimp caps.

  • Due to a more powerful motor also suitable for magnetic and bi-metal crimp caps
  • With fixed 12 V DC power supply
  • Exchangeable crimping / decapping heads

Digital LED display of crimp settings and different jaw settings can be stored in separate programs.

Certifications: CE certificate of conformity along with one year warranty.

Informations de commande: Stand is available additionally.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité