Syringe filters, MN Steriliser CA
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
740401.50
MANA740401.50EA 144 EUR InStock
MANA740401.50
Syringe filters, MN Steriliser CA
Filtres Filtres-seringue
MN steriliser CA syringe filter units are designed to sterilise and remove microorganisms and particulates from aqueous solutions such as biological fluids, culture media, additives, buffers, and protein solutions.
  • Low protein binding
  • Very robust membrane - high stability
  • Fast flow of liquid through the filter
  • Pre-sterilised with ethylene oxide
Housing material: Methyl methacrylate-butadiene-styrene polymer (MBS)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité