NucleoBond CB 20 (20) 20 preps pour la purification d'ADN gnomique de cellules et de sang Tampons G1, G2, N2, N3, N5, Saccharose, P roteinase K Colonnes NucleoBond AXG 20 Protocole pas de marchandises dangereuses selon les directives de transport 1 * 20 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
NucleoBond CB 20 (20) 20 preps pour la purification d'ADN gnomique de cellules et de sang Tampons G1, G2, N2, N3, N5, Saccharose, P roteinase K Colonnes NucleoBond AXG 20 Protocole pas de marchandises dangereuses selon les directives de transport 1 * 20 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
NucleoBond CB 20 (20) 20 preps pour la purification d'ADN génomique de cellules et de sang Tampons G1, G2, N2, N3, N5, Saccharose, P roteinase K Colonnes NucleoBond AXG 20 Protocole pas de marchandises dangereuses selon les directives de transport 1 * 20 Pce MANA740507 1 * 20 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou