Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

RNA isolation, NucleoSpin® RNA Midi Kit

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL

740962.20
MANA740962.20EA 297 EUR InStock
MANA740962.20
RNA isolation, NucleoSpin® RNA Midi Kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
NucleoSpin® RNA Midi spin kit is used for the isolation of RNA of highest integrity.

  • Up to 600 μg ready to use RNA
  • Used for RNase protection assays, RNA isolation and separations
  • Sample material: < 5×107 cultured cells, < 1010 bacterial cells, < 3×108 yeast cells, <200 mg human/animal tissue

The rDNase included for on-column digestion results in easy and efficient removal of genomic DNA. The NucleoSpin® filters midi (shredders) gives an efficient sample homogenisation and reduction of viscosity.

Parameters
Binding capacity: 700 µg
Elution volume: 500 – 1000 µl
Format: Midi spin columns
Fragment size: >200 nt
Sample type: Bacterial cells;Cultured cells;Yeast cultures;Human and animal fatty tissues
Time: 80 min/4 preps
Yield: 180 µg (10⁷ HeLa cells); 620 µg (4 x 10⁷ HeLa cells)

Information de livraison: Kit includes NucleoSpin® RNA midi columns with collection tubes (15 ml), collection tubes (15 ml), NucleoSpin® filters midi, buffers, RNase-free rDNase.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité