HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/50 NUCLEODUR C18 ec longueur: 15 mm, DI: 50 mm paquet de 1 pices - Utilisable pour les colonnes HPL C VarioPrep de DI 50 mm - Se monte avec l'adaptateur de prcolonne VP 50 mm (Ref. 718255) 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/50 NUCLEODUR C18 ec longueur: 15 mm, DI: 50 mm paquet de 1 pices - Utilisable pour les colonnes HPL C VarioPrep de DI 50 mm - Se monte avec l'adaptateur de prcolonne VP 50 mm (Ref. 718255) 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/50 NUCLEODUR C18 ec longueur: 15 mm, DI: 50 mm paquet de 1 pièces - Utilisable pour les colonnes HPL C VarioPrep de DI 50 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 50 mm (Ref. 718255) 1 * 1 Pce MANA762311.500 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou