HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR - pr-colonne universelle-polaire - longueur : 15 mm, DI : 32 mm paquet de 1 pice - u tilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - pour toutes les phases NUCLEODUR et NUCLEOSIL pola 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR - pr-colonne universelle-polaire - longueur : 15 mm, DI : 32 mm paquet de 1 pice - u tilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - pour toutes les phases NUCLEODUR et NUCLEOSIL pola 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR - pré-colonne universelle-polaire - longueur : 15 mm, DI : 32 mm paquet de 1 pièce - u tilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - pour toutes les phases NUCLEODUR et NUCLEOSIL pola 1 * 1 Pce MANA762330.320 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou