HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR Sphinx RP longueur: 15 m, DI: 32 mm paquet de 1 pice - utilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de prcolonne VP 32 mm (Ref. 718253) 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
HPLC-prcolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR Sphinx RP longueur: 15 m, DI: 32 mm paquet de 1 pice - utilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de prcolonne VP 32 mm (Ref. 718253) 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HPLC-précolonne VarioPrep VP 15/32 NUCLEODUR Sphinx RP longueur: 15 µm, DI: 32 mm paquet de 1 pièce - utilisable avec les colonnes HPLC VarioPrep avec DI de 32 ou 40 mm - Se monte avec l'adaptateur de précolonne VP 32 mm (Ref. 718253) 1 * 1 Pce MANA762392.320 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou