Cellulose MN 2100ff adsorbants pour chromatographie sur colonne (cellulose MN 2100 defatted)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815070.1
MANA815070.1EA 153 EUR InStock
MANA815070.1
Cellulose MN 2100ff adsorbants pour chromatographie sur colonne (cellulose MN 2100 defatted)
Cellulose
Native fibrous cellulose, purified grade (washed with different eluents) with average degree of polymerization 620–680.
Grade MN 2100ff is a defatted cellulose MN 2100 with a dichloromethane extract <0.02%.
  • For separation of hydrophilic substances
  • Fiber length (85%): 20 to 75 μm
  • Specific surface according to Blaine ~5500 cm²/g
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité