Cellulose, Avicel
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815290.1 815290.5
MANA815290.1EA 69.8 EUR InStock
MANA815290.1 MANA815290.5
Cellulose, Avicel
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260…270 °C
Densité: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité