Adsorbents for column chromatography, Florisil®
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
815710.1
MANA815710.1EA 233 EUR InStock
MANA815710.1
Adsorbents for column chromatography, Florisil®
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Hard granular magnesia silica gel: MgO (15,5 ±0,5%) SiO2 (84,0 ±0,5%) Na2SO4 (≤1,0%) 60/100 mesh.
Typical application: sample preparation (SPE); clean-up of pesticide residues, separation of chlorinated pesticides, extraction of steroids, sex hormones, antibiotics, lipids etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité