Test paper, qualitative, Watesmo
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90609
MANA90609EA 44.4 EUR InStock
MANA90609
Test paper, qualitative, Watesmo
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of water and water vapor.
  • Colour change: Light blue to dark blue
On contact with water the paper changes colour from light blue to dark blue. The reaction is not reversible. Even after drying the contact with water can clearly be proved.
Conditionnement: Reel of 5 m length and 10 mm width.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité