Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Test paper, qualitative, Nitratesmo

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL

90611
MANA90611EA 54.5 EUR InStock
MANA90611
Test paper, qualitative, Nitratesmo
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the reliable detection of nitrate and nitrite. It shows different colours for the two ions.

  • Colour change: Nitrate: White to red
  • Nitrite: White to yellow

Limit of sensitivity: 10 mg/L Nitrate (NO³⁻), 5 mg/L Nitrite (NO²⁻).

Conditionnement: Reel of 5 m length and 10 mm width.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité