Test paper, chlorine
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90709
MANA90709EA 12.3 EUR InStock
MANA90709
Test paper, chlorine
Kits de tests environnementaux
The white paper turns dark blue in the presence of Cl₂. The test is particularly suitable for high range applications in disinfectant solutions which are for example used in food and beverage industry and animal farms.
  • Long term stable and protected against external influences due to plastic packaging
  • No accessories needed - always ready to use
  • Quick and easy determination of chlorine
Colour reaction: White to dark blue
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité