Test papers, qualitative, aluminum/zirconium
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90721
MANA90721EA 32.3 EUR InStock
MANA90721
Test papers, qualitative, aluminum/zirconium
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of aluminium. In the presence of aluminium (Al3+) the paper shows bright red spots on a yellow background.
  • Using a different procedure, the test paper can be used for the determination of zirconium
Colour change: Yellow to bright-red (aluminium)/red to violet (zirconium)
Limit of sensitivity: 10 mg/L Al3+
Information de livraison: Pack of 100 strips 20×70 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité