Test papers, qualitative, ammonium ions and ammonia
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90722
MANA90722EA 55.5 EUR InStock
MANA90722
Test papers, qualitative, ammonium ions and ammonia
Kits de tests environnementaux
The test paper can be used for the rapid detection of Ammonium ions as well as for gaseous Ammonia. The white paper turns brownish-yellow in the presence of Ammonium ions or NH₃.
  • Specific for the determination of NH₄⁺
Colour changes: White to brown-yellow
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité