Antimony test papers
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90723
MANA90723EA 43.6 EUR InStock
MANA90723
Antimony test papers
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of Antimony [Sb(III)]. In the presence of Antimony [Sb(III)] it shows orange-red spots on a yellow background. Pentavalent Antimony Sb(V), has to be reduced to Sb(III) with metallic Magnesium.
  • This test paper is specific for Antimony
Colour change: Yellow to orange-red
Limit of sensitivity: 5 mg/l Sb3+
Information de livraison: Pack of 200 strips 20×70 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité