Test paper, qualitative, dipyridyl paper for iron II ions
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90725
MANA90725EA 43.6 EUR InStock
MANA90725
Test paper, qualitative, dipyridyl paper for iron II ions
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the sensitive and specific detection of Fe(II) ions. Even small amounts of Fe(II) can safely be detected in presence of large amounts of Fe(III).
  • Colour changes: White to red
Limit of sensitivity: 2 mg/L Fe²⁺
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité