Test strips, qualitative, iron
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90726
MANA90726EA 32.4 EUR InStock
MANA90726
Test strips, qualitative, iron
Kits de tests environnementaux
This test paper is used for the rapid detection of Iron ions (Fe₂⁺ and Fe⁺). In contrast to Dipyridylpaper it reacts with Fe(II) as well as Fe(III) ions. For the specific detection of Fe(II) please use Dipyridylpaper.
  • Colour change: Yellow-white to red-brown
Limit of sensitivity: 10 mg/L Fe₂⁺ or Fe₃⁺
Conditionnement: Pack of 100 strips 20×70 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité