Test strips, potassium
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90727
MANA90727EA 53.8 EUR InStock
MANA90727
Test strips, potassium
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of Potassium. Rubidium, Cesium and Thallium(I) give the same reaction. Sodium and heavy metal ions decrease the sensitivity.
  • Colour changes: Bright-yellow to orange
The leaflet describes a method to eliminate these interferences.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité