Test papers, qualitative, cobalt
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90728
MANA90728EA 32.4 EUR InStock
MANA90728
Test papers, qualitative, cobalt
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the quick and easy detection of Cobalt (Co²⁺). For non-destructive testing of materials apply a drop of acid solution (50 ml hydrogen peroxide 3% + 7,5 ml O-phosphoric acid 85% + 5 ml hydrochloric acid 37 %) to the degreased surface.
  • Colour change: White to blue
After 30 to 60 seconds absorb the liquid with the test paper. In the presence of Cobalt a blue colour appears. The intensity of the colour varies according to the concentration. With this procedure Cobalt contents >0,5% are safely detected.
Limit of sensitivity: 25 mg/l Co2+
Information de livraison: Pack of 100 strips 20×70 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité