Test strips, qualitative, nickel
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90730
MANA90730EA 43.6 EUR InStock
MANA90730
Test strips, qualitative, nickel
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the quick and easy detection of Nickel.
  • Colour changes: White to red
For non-destructive testing of materials apply a drop of 3% Nitric acid (1 part Nitric acid 85%, 5 parts water) to the degreased surface. After 1 minute absorb the liquid with the test paper. With this procedure Nickel contents >0,5 % are safely detected.
Limit of sensitivity: 10 mg/L Ni2+
Conditionnement: Pack of 200 strips 20×70 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité