Test papers, qualitative, Bismuth
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90733
MANA90733EA 45 EUR InStock
MANA90733
Test papers, qualitative, Bismuth
Kits de tests environnementaux
This test paper allows the rapid detection of Bismuth. In the presence of Bismuth ions (Bi³⁺) it shows an orange-red discolouration on a pale-yellow background.
  • Colour change: Pale-yellow to orange-red
Limit of sensitivity: 60 mg/L Bi³⁺ (Nitric acid >3% leads to reduced sensitivity)
Information de livraison: Pack of 200 strips 20×70 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité