Test strips, fluoride
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90734
MANA90734EA 90.8 EUR InStock
MANA90734
Test strips, fluoride
Kits de tests environnementaux
These test discs and reagent are for the semi-quantitative determination of fluoride ions. The fluoride test is especially suited for rapid control of fluoride concentrations. Its purpose is to define concentration ranges and to detect values which fall short of or exceed given limits.
  • Colour change from red to white
Chlorates and bromates cause white discolourations of the test paper. Addition of sodium dithionite (Na₂S₂O₄) will circumvent this interference without affecting the fluoride test.
Conditionnement: Box of 30 test discs with reagent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité