Test strips, qualitative, fluoride
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90750
MANA90750EA 44.4 EUR InStock
MANA90750
Test strips, qualitative, fluoride
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the rapid detection of fluoride ions in solutions containing hydrochlorid acid.
  • Colour change: Pink to yellow-white
It is suitable for the safe and easy detection of dangerous hydrofluoric acid, which is used for example in computer chip production.
Limit of sensitivity: 20 mg/L F⁻
Conditionnement: Pack of 200 strips 20×70 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité