Test strips, qualitative, indanthrene yellow
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90751
MANA90751EA 25.4 EUR InStock
MANA90751
Test strips, qualitative, indanthrene yellow
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the easy determination of hydro sulphite (Sodium dithionite). It is used to determine the endpoint in the conversion of vat dyes to the leuco form. Because of the special purpose, indanthrene yellow paper is also called hydrosulphite paper.
  • Colour change: Yellow to blue
Conditionnement: Pack of 200 strips 20×70 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité